5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200259-1G PC200259-5G
APOSPC200259-1GEA 0 EUR
APOSPC200259-1G APOSPC200259-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
Schmelzpunkt: 41…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09754046
CAS-Nummer: 799557-86-1