2,3-Dichlor-4-iod-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200263-1G PC200263-500MG
APOSPC200263-1GEA 633 EUR
APOSPC200263-1G APOSPC200263-500MG
2,3-Dichlor-4-iod-5-(trifluormethyl)pyridin
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆HCl₂F₃IN
Schmelzpunkt: 156…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025903
CAS-Nummer: 1160474-55-4