2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200264-1G PC200264-500MG
APOSPC200264-1GEA 633 EUR
APOSPC200264-1G APOSPC200264-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formel: C₇HCl₂F₃N₂
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14581647
CAS-Nummer: 1198475-29-4