2,4-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200265-1G PC200265-500MG
APOSPC200265-1GEA 519 EUR
APOSPC200265-1G APOSPC200265-500MG
2,4-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 215,988 g/mol
Siedepunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14525480
CAS-Nummer: 888327-38-6