1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200267-1G
PC200267-500MG
APOSPC200267-1GEA
364
EUR
APOSPC200267-1G
APOSPC200267-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Formel:
C₁₂H₁₄ClF₃N₄O Schmelzpunkt: 177…179 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14584839 CAS-Nummer: 1221794-66-6 |