tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200270-1G
PC200270-500MG
APOSPC200270-1GEA
364
EUR
APOSPC200270-1G
APOSPC200270-500MG
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₆H₂₁ClF₃N₃O₂ Molecular Weight: 379,81 g/mol Schmelzpunkt: 95…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11553061 CAS-Nummer: 1092352-86-7 |