3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC200276-1G PC200276-500MG
APOSPC200276-1GEA 519 EUR
APOSPC200276-1G APOSPC200276-500MG
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₁₀H₇F₃INO
Molecular Weight: 341.07 g/mol
Schmelzpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12498701
CAS-Nummer: 1171918-93-6