4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200278-1G
PC200278-500MG
APOSPC200278-1GEA
519
EUR
APOSPC200278-1G
APOSPC200278-500MG
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel:
C₈H₇F₃N₂O₃S Molecular Weight: 268,22 g/mol Schmelzpunkt: 158…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827810 CAS-Nummer: 1186404-89-6 |