4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC200279-1G PC200279-500MG
APOSPC200279-1GEA 519 EUR
APOSPC200279-1G APOSPC200279-500MG
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formel: C₁₀H₉F₃N₄
Molecular Weight: 242.21 g/mol
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00793700
CAS-Nummer: 303148-88-1