Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200281-1G PC200281-500MG
APOSPC200281-1GEA 471 EUR
APOSPC200281-1G APOSPC200281-500MG
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Formel: C₁₄H₁₀ClFN₂O₂
Molecular Weight: 292,7 g/mol
Schmelzpunkt: 132…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18904318
CAS-Nummer: 1296225-23-4