6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-6-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200284-1G PC200284-500MG
APOSPC200284-1GEA 519 EUR
APOSPC200284-1G APOSPC200284-500MG
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel: C₁₀H₉F₃N₄
Molecular Weight: 242.21 g/mol
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16890144
CAS-Nummer: 1242267-90-8