5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200287-1G
PC200287-500MG
APOSPC200287-1GEA
720
EUR
APOSPC200287-1G
APOSPC200287-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel:
C₉H₅BrF₃N Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094968 CAS-Nummer: 1198475-24-9 |