Ethyl-3-chlor-4-(trifluormethyl)picolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
PC200292-1G PC200292-500MG
APOSPC200292-1GEA 626 EUR
APOSPC200292-1G APOSPC200292-500MG
Ethyl-3-chlor-4-(trifluormethyl)picolinat
Ethyl-3-chlor-4-(trifluormethyl)picolinat
Formel: C₉H₇ClF₃NO₂
Siedepunkt: 74…76 °C/0,3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14581663
CAS-Nummer: 1198475-44-3