Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200295-1G PC200295-500MG
APOSPC200295-1GEA 626 EUR
APOSPC200295-1G APOSPC200295-500MG
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 254,6 g/mol
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12498715
CAS-Nummer: 1171919-10-0