2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200296-1G PC200296-500MG
APOSPC200296-1GEA 590 EUR
APOSPC200296-1G APOSPC200296-500MG
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formel: C₁₄H₇ClF₃N₃O
Schmelzpunkt: 134…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14581650
CAS-Nummer: 1198475-48-7