[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC200302-1G
PC200302-500MG
APOSPC200302-1GEA
724
EUR
APOSPC200302-1G
APOSPC200302-500MG
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formel:
C₇H₅ClF₃NO Molecular Weight: 211,57 g/mol Siedepunkt: 140 °C/0,9mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16622807 CAS-Nummer: 1228182-61-3 |