[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC200304-1G
PC200304-500MG
APOSPC200304-1GEA
724
EUR
APOSPC200304-1G
APOSPC200304-500MG
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Formel:
C₇H₄Cl₂F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025911 CAS-Nummer: 1160474-70-3 |