Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-fluoro-3-methoxybenzoate
PC200313-10G PC200313-1G PC200313-5G
APOSPC200313-10GEA 157 EUR
APOSPC200313-10G APOSPC200313-1G APOSPC200313-5G
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184,17 g/mol
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203732
CAS-Nummer: 74385-37-8