Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
PC200315-500MG
PC200315-250MG
PC200315-1G
APOSPC200315-500MGEA
190
EUR
APOSPC200315-500MG
APOSPC200315-250MG
APOSPC200315-1G
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O₃ Molecular Weight: 260.17 g/mol Schmelzpunkt: 181…182 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12498703 CAS-Nummer: 932041-12-8 |