5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200318-1G PC200318-500MG
APOSPC200318-1GEA 187 EUR
APOSPC200318-1G APOSPC200318-500MG
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₀FNO₂
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20921611
CAS-Nummer: 218301-23-6