2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC200331-1G PC200331-500MG
APOSPC200331-1GEA 248 EUR
APOSPC200331-1G APOSPC200331-500MG
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Formel: C₉H₉FN₄
Schmelzpunkt: 145…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20921599
CAS-Nummer: 1353878-22-4