Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200338-1G PC200338-500MG
APOSPC200338-1GEA 431 EUR
APOSPC200338-1G APOSPC200338-500MG
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₆ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 242.59 g/mol
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22373662
CAS-Nummer: 855345-12-9