Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200347-1G PC200347-500MG
APOSPC200347-1GEA 487 EUR
APOSPC200347-1G APOSPC200347-500MG
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formel: C₁₀H₈FNO₃
Molecular Weight: 209.18 g/mol
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20482373
CAS-Nummer: 1007455-23-3