Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
PC200348-1G
PC200348-500MG
APOSPC200348-1GEA
408
EUR
APOSPC200348-1G
APOSPC200348-500MG
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₁₀FNO₃ Molecular Weight: 199,18 g/mol Schmelzpunkt: 43…46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16159159 CAS-Nummer: 159768-51-1 |