5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200352-1G PC200352-500MG
APOSPC200352-1GEA 611 EUR
APOSPC200352-1G APOSPC200352-500MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₄F₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 171 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22373654
CAS-Nummer: 1379526-94-9