Kalium(4-pyridyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200374-1G
PC200374-5G
APOSPC200374-1GEA
0
EUR
APOSPC200374-1G
APOSPC200374-5G
Kalium(4-pyridyl)trifluoroborat
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Formel:
C₅H₄BF₃KN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038543 CAS-Nummer: 1111732-87-6 |