4-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC200406-1G PC200406-500MG PC200406-5G
APOSPC200406-1GEA 265 EUR
APOSPC200406-1G APOSPC200406-500MG APOSPC200406-5G
4-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole
4-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇FN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12131135
CAS-Nummer: 204384-26-9