3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200493-1G PC200493-5G PC200493-25G
APOSPC200493-1GEA 88.6 EUR
APOSPC200493-1G APOSPC200493-5G APOSPC200493-25G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261257
CAS-Nummer: 651026-98-1