Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
PC200509-1G PC200509-250MG
APOSPC200509-1GEA 193 EUR
APOSPC200509-1G APOSPC200509-250MG
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₂FNO₃
Molecular Weight: 249.24 g/mol
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09756447
CAS-Nummer: 954230-39-8