(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Fluorophenoxy)acetic acid
PC200534-10G
PC200534-1G
PC200534-5G
APOSPC200534-10GEA
248
EUR
APOSPC200534-10G
APOSPC200534-1G
APOSPC200534-5G
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Formel:
C₈H₇FO₃ Molecular Weight: 170,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02295721 CAS-Nummer: 404-98-8 |