4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC200541-1G
PC200541-100MG
PC200541-250MG
PC200541-500MG
PC200541-2.5G
PC200541-5G
APOSPC200541-1GEA
180
EUR
APOSPC200541-1G
APOSPC200541-100MG
APOSPC200541-250MG
APOSPC200541-500MG
APOSPC200541-2.5G
APOSPC200541-5G
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formel:
C₉H₇FN₂O Molecular Weight: 178.17 g/mol Schmelzpunkt: 133…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00104658 CAS-Nummer: 288401-64-9 |