4-Chlor-6-fluor-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC200558-1G
PC200558-5G
APOSPC200558-1GEA
52.2
EUR
APOSPC200558-1G
APOSPC200558-5G
4-Chlor-6-fluor-2-methylchinolin
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇ClFN Molecular Weight: 195.62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272332 CAS-Nummer: 18529-01-6 |