4-Chlor-8-fluor-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC200565-1G PC200565-5G
APOSPC200565-1GEA 201 EUR
APOSPC200565-1G APOSPC200565-5G
4-Chlor-8-fluor-2-methylchinolin
4-Chloro-8-fluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇ClFN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272335
CAS-Nummer: 18615-59-3