2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC200570-1G PC200570-5G
APOSPC200570-1GEA 78.3 EUR
APOSPC200570-1G APOSPC200570-5G
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
Formel: C₉H₉FO₃
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02295725
CAS-Nummer: 2967-70-6