Ethyl-4-chlor-5,7-difluorchinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200602-1G PC200602-250MG
APOSPC200602-1GEA 466 EUR
APOSPC200602-1G APOSPC200602-250MG
Ethyl-4-chlor-5,7-difluorchinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-chlor-5,7-difluorchinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₈ClF₂NO₂
Molecular Weight: 271.65 g/mol
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173416
CAS-Nummer: 311346-69-7