α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,4-xylidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Bis(trifluormethyl)anilin
PC2007-25G PC2007-5G
APOSPC2007-25GEA 0 EUR
APOSPC2007-25G APOSPC2007-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,4-xylidin
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,4-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Molecular Weight: 229,12 g/mol
Siedepunkt: 50 °C/0,4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236209
CAS-Nummer: 367-71-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III