4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201014-1G PC201014-250MG
APOSPC201014-1GEA 79.9 EUR
APOSPC201014-1G APOSPC201014-250MG
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₃Cl₂FN₂
Molecular Weight: 181,0000 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11520450
CAS-Nummer: 105806-13-1