4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201029-1G PC201029-5G PC201029-10G
APOSPC201029-1GEA 139 EUR
APOSPC201029-1G APOSPC201029-5G APOSPC201029-10G
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄ClFN₂
Molecular Weight: 170,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18426013
CAS-Nummer: 1147558-43-7