Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate
PC201039-10G PC201039-1G PC201039-5G
APOSPC201039-10GEA 458 EUR
APOSPC201039-10G APOSPC201039-1G APOSPC201039-5G
Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275015
CAS-Nummer: 117324-05-7