Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
PC201093-100MG PC201093-1G PC201093-250MG
APOSPC201093-100MGEA 200 EUR
APOSPC201093-100MG APOSPC201093-1G APOSPC201093-250MG
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Molecular Weight: 193,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21336690
CAS-Nummer: 1252782-43-6