5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201096-100MG PC201096-1G PC201096-250MG
APOSPC201096-100MGEA 87 EUR
APOSPC201096-100MG APOSPC201096-1G APOSPC201096-250MG
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrFN₂
Molecular Weight: 201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18258637
CAS-Nummer: 1256821-83-6