5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201118-100MG PC201118-250MG
APOSPC201118-100MGEA 54.1 EUR
APOSPC201118-100MG APOSPC201118-250MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₂ClF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375186
CAS-Nummer: 131797-35-8