2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201150-10G
PC201150-1G
PC201150-5G
APOSPC201150-10GEA
516
EUR
APOSPC201150-10G
APOSPC201150-1G
APOSPC201150-5G
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO₂ Molecular Weight: 209.0000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835200 CAS-Nummer: 154257-76-8 |