Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
PC201187-100MG
PC201187-1G
PC201187-250MG
APOSPC201187-100MGEA
101
EUR
APOSPC201187-100MG
APOSPC201187-1G
APOSPC201187-250MG
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ Molecular Weight: 187,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16038807 CAS-Nummer: 191478-99-6 |