4-Iod-2-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2012-1G PC2012-25G PC2012-5G
APOSPC2012-1GEA 0 EUR
APOSPC2012-1G APOSPC2012-25G APOSPC2012-5G
4-Iod-2-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Iod-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃IN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972657
CAS-Nummer: 97760-97-9