3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201204-1G PC201204-250MG PC201204-5G
APOSPC201204-1GEA 64.2 EUR
APOSPC201204-1G APOSPC201204-250MG APOSPC201204-5G
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C8H5F2NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847159
CAS-Nummer: 228421-83-8