1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201208-5G
APOSPC201208-5GEA 63.8 EUR
APOSPC201208-5G
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone 97+%
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₈FNO
Molecular Weight: 153,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835333
CAS-Nummer: 2343-25-1