3,5-Difluor-4-hydroxybenzonitril 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201222-10G PC201222-5G
APOSPC201222-10GEA 303 EUR
APOSPC201222-10G APOSPC201222-5G
3,5-Difluor-4-hydroxybenzonitril 96%
3,5-Difluor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₃F₂NO
Molecular Weight: 155,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09033181
CAS-Nummer: 2967-54-6