Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
PC201238-10G
PC201238-1G
PC201238-5G
APOSPC201238-10GEA
459
EUR
APOSPC201238-10G
APOSPC201238-1G
APOSPC201238-5G
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
Formel:
C₉H₉F₂NO₂ Molecular Weight: 201.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658469 CAS-Nummer: 361336-80-3 |