2-Chlor-1,5-difluor-3-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201239-1G PC201239-250MG
APOSPC201239-1GEA 201 EUR
APOSPC201239-1G APOSPC201239-250MG
2-Chlor-1,5-difluor-3-nitrobenzol 97%
2-Chlor-1,5-difluor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 36556-59-9